スキップする
P3B030D00
Pellicon® 3カセット、Biomax® メンブレン付き
30 kDa, D screen, 88 cm2
別名:
Pellicon® 3カセット、BIOMAX 30 kDaメンブレン付き、Dスクリーン、88 cm2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
0.89 cm (0.35 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
88 cm2
size
1.3 mL , Volume (feed), 2.8 mL , Volume (permeate)
width
5.6 cm (2.2 in.) , 56 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Biomaxメンブレンを備えるPellicon® 3カセットは、治療用タンパク質、アルブミン、ホルモン、ワクチン、増殖因子を含有する溶液のろ過に最適なタンジェンシャルフローフィルトレーション(TFF)デバイスです。これらの最先端の高性能カセットは、現在の高力価の治療用抗体、高粘度のフィード処方ならびに
操作圧や温度が高く
苛性洗浄剤が使用される厳しい条件のフィルトレーションプロセスに最適です。
小規模生産から実生産まで、Pellicon® 3カセットは、研究、プロセスのスケールアップ/スケールダウン、アプリケーションの開発および実生産に使用できるように設計されています。Pellicon® 3の設計および自動化製造プロセスによって、カセットサイズ間で比類なき性能の一貫性が示されます。また、Pellicon® 3デバイスは、スケールアップやスケールダウンのプロセス開発を改善するために、より大きなカセットサイズの選択を提供します。合理的な設計により、作業者は、Pellicon® 3カセットの取り扱い、取り付けおよび取り外しを素早く簡単に行うことができます。構成する素材は幅広い化学洗浄に適合しています。
Application
モノクローナル抗体、組換えおよび非組換えタンパク質、ワクチン
Features and Benefits
  • 頑健でボイドフリーなメンブレンは、最適な製品保持と性能の一貫性を提供します。
  • ユニークなフィードスクリーン設計により、高い物質移動で、より高い終濃度になるフラックスを実現します。
  • ラボスケールから生産スケールへの迅速で信頼性の高いスケールアップ/ダウン
  • 自動化された製造により、比類ない性能の一貫性と信頼性を実現します。
  • 簡単な取付けと洗浄
  • 極度の高温や化学物質に適合
Other Notes
これらの製品は、医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P3B030D05P3B030A01P3B030D10
description
30 kDa, D screen, 88 cm2
description
30 kDa, D screen, 0.57 m2
description
30kDa, A Screen, 0.11 m2
description
30 kDa, D screen, 1.14 m2, Holdup volume 229 mL
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
(30 kDa)
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
filtration area
88 cm2
filtration area
0.57 m2
filtration area
-
filtration area
1.14 m2
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
ultrafiltration: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable, buffer exchange: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
matrix
Biomax® (Membrane)
matrix
Biomax®
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (end cap), polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), polypropylene housing
material
polyethersulfone , polypropylene cap (for end), TPE seal, polypropylene screen
material
polypropylene housing, TPE seal, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), polypropylene screen, polyethersulfone membrane
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ