サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
製品名
再生セルロースメンブレンフィルター、5 kDa NMWCO, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
filtration area
63 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
5 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。&Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:&25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、皆様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
Application
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 25 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 47 mm Amicon® Bioseparations | description Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations |
| diam. 90 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 44.5 mm |
| manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® |
| pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO |
| material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| matrix Ultracel® | matrix Ultracel® | matrix Ultracel® | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 再生セルロースメンブレンフィルター、5 kDa NMWCO
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable