スキップする
VMWP02500
MF-Millipore™メンブレンフィルター 孔径0.05 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
サステナビリティに関する特長
別名:
MCEメンブレンフィルター、0.05 μm孔径
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.05 μm pore size, 72 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 0.74 mL/min-cm2 water flow rate
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
メルクは、サステナブルな研究ソリューションを実現するために再設計を施し、環境に優しい代替製品をお届けすることに最善の努力を払います。メンブレンディスクを収納するインナー&アウターボックスは、ISCCマスバランス方式に基づいて採用したバイオサーキュラー素材で製造されています。 詳細はこちらをクリックしてください。
Application
DNAとタンパク質のマイクロダイアリシス
Other Notes
使用方法
  • 生体保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的な臨床検査でのろ過
  • 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用上の注意:孔径0.2 μm以下のメンブレンで液体をろ過滅菌することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効果的に除去できます。 より大きな生物学的汚染物質を選択的に保持するために、孔径0.45 μm以上のメンブレンによる液体ろ過を用いて、その後の培養や分析のために微生物の増殖を捕捉したり支援したりすることができます
  • 保管について:熱源から離れた乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
VMWP04700VMWP09025DAWP09025
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
0.05 μm pore size, 72 % porosity
pore size
81 % porosity, 0.65 μm pore size
parameter
75 °C max. temp., 0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 0.25 L/min-cm2 air flow rate
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate, 0.74 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
140 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
90 mm
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
注意喚起語
Danger
保管分類
4.1B - Flammable solid hazardous materials
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 硝酸エステル類 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
VMWP0250004053252265266