Merck
PG9H9BB386C0
PrecisePEG
Fmoc-pSar10-OH
別名:
2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C45H62O13N10
CAS番号:
分子量:
951.05
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C45H62N10O13/c1-46(20-36(57)48(3)22-38(59)50(5)24-40(61)52(7)26-42(63)54(9)28-44(65)66)35(56)19-47(2)37(58)21-49(4)39(60)23-51(6)41(62)25-53(8)43(64)27-55(10)45(67)68-29-34-32-17-13-11-15-30(32)31-16-12-14-18-33(31)34/h11-18,34H,19-29H2,1-10H3,(H,65,66)
Inchi Key
LWJFVEBBBTXGOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)