スキップする
PG9H9BB38768
PrecisePEG
Acid-PEG9-Methyl Ester
別名:
3-oxo-2,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C23H44O13/c1-27-23(26)3-5-29-7-9-31-11-13-33-15-17-35-19-21-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
Inchi Key
OBQQYTZUVFACEQ-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2509_SDS.pdf
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)