スキップする
PG9H9BC7AFD8
PrecisePEG
Fmoc-Ala-PAB-PNP
別名:
(9H-fluoren-9-yl)methyl hydrogen (S)-(1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbonimidate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C32H27N3O8/c1-20(33-31(37)41-19-29-27-8-4-2-6-25(27)26-7-3-5-9-28(26)29)30(36)34-22-12-10-21(11-13-22)18-42-32(38)43-24-16-14-23(15-17-24)35(39)40/h2-17,20,29H,18-19H2,1H3,(H,33,37)(H,34,36)/t20-/m0/s1
Inchi Key
ODXKCZQROHNIJD-FQEVSTJZSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)