スキップする
PG9H9BC7B112
PrecisePEG
Aminooxy-PEG3-Azide
別名:
O-(2-(2-(2-(2-azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)hydroxylamine
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
ログイン:価格を確認する
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H18N4O4/c9-12-11-1-2-13-3-4-14-5-6-15-7-8-16-10/h1-8,10H2
Inchi Key
WSRXFPCTWIFEOF-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminooxy-PEG3-Azide
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-1723_SDS.pdf
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)