スキップする
PG9H9BC7B16C
PrecisePEG
endo BCN-PEG3-Alcohol
別名:
((1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)methyl hydrogen (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbonimidate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C19H31NO6/c21-8-10-24-12-14-25-13-11-23-9-7-20-19(22)26-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18,21H,3-15H2,(H,20,22)/t16-,17+,18-
Inchi Key
RPISEOIEEFQRPT-BCDXTJNWSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2032_SDS.pdf
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)