スキップする
PG9H9BC7B2D4
PrecisePEG
s-TCO-PNP
別名:
((1R,8S,9r,E)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-yl)methyl (4-nitrophenyl) carbonate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C17H19O5N1
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
注意事項
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)