スキップする
ABTS-RO
Roche
ABTS™錠剤
tablet, green
別名:
ABTS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
form
tablet
packaging
pkg of 20 tablets (11112422001[50mg]), pkg of 20 tablets (11204521001[5mg])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
color
green
solubility
water: soluble
λmax
414 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
マーカー酵素として西洋ワサビペルオキシダーゼを用いた酵素免疫アッセイの基質として、ABTS錠剤が使用されます。この錠剤は、食品および飲料の抗酸化活性を測定するために分光光度法で広く使用されています。
Application
ABTS錠剤は、マーカー酵素として西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)を用いた酵素免疫アッセイに最適な基質です。
Features and Benefits
  • ABTSには水や有機溶媒にやや溶けやすい性質があります。
  • ABTS法は様々なpHレベルに適しています。
  • サンプルはABTSと迅速に反応し、30分以内に安定化します。
Packaging
  • 11204521001(5 mg/錠剤;各錠剤は5 mL基質溶液用です)
  • 11112422001(50 mg/錠;各錠剤は50 mL基質溶液用です)
Preparation Note
ワーキング溶液:1個のABTSタブレット(5 mg)を5 mLのABTS緩衝液に溶解させます。この溶液は薄い緑色を呈します。マイクロタイタープレートで、無色のA405 nm/1 cmは<0.16でなければなりません。できるだけ清潔な状態で作業します。重金属イオンまたは微量のペルオキシダーゼは、濃緑色のABTS溶液を生成する場合があります。このような溶液はアッセイに適しません。
Analysis Note
評価:光度測定(405 nm)
Other Notes
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
Legal Information
ABTS is a trademark of Roche
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)