スキップする
DTT-RO
Roche
DTT
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
別名:
DL-ジチオトレイトール, 1,4-ジチオスレイトール, クリーランド試薬, ジチオスレイトール, 1,4-, threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
2 g
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥10,500
10 g
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥21,200
25 g
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥47,100
この商品について
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
NACRES:
NA.54
¥10,500
出荷予測2026年11月09日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
1,4-ジチオスレイトールは、クリーランド試薬として一般的に知られています。チオール基を保護し、ペプチドやタンパク質中のジスルフィド結合を還元します。ジスルフィド結合をスルフヒドリル基に還元します。レセプターの占有率および機能におけるジスルフィド結合の重要性を調べる研究において一般的に使用されます。また、この還元状態でモノチオールを完全に維持しています。
Application
1,4-ジチオスレイトールは以下のことに使用されます:
  • タンパク質や酵素の単離、精製、および解析
  • 酵素活性の測定(酵素の再活性化)
  • タンパク質や酵素中のジスルフィド基の解析
  • 増幅前のDNAの抽出
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的 に還元します。SDS-PAGEのサンプルバッファーに加えることで、タンパク質のジスルフィド結合の還元に効果を発揮します。また、架橋剤であるN,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド結合を還元してポリアクリルアミドゲルのマトリックスを切り離す目的でも用いられます。2-メルカプトエタノールと比較して、刺激性および毒性が抑えられています。通常、2-メルカプトエタノールの使用濃度(5% v/v、700 mM)の7分の1濃度(100 mM)で効果を発揮します。
Features and Benefits
酸化型:< 2.5%(283 nm における吸光度)
Preparation Note
保管条件(使用液):Hepesバッファー、pH 7.75中のDTT溶液は、容器が密封され、溶液がアルゴンまたは窒素によって大気中の酸素から保護されている場合、2~8°Cで1週間安定です。
Other Notes
エナンチオマー
弊社のDTT製品は、光学的に不活性です。例、D,L-DTT。
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
AMBH9614E017CIAH99DF2205D9163
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTTRO
DTT
DTT
Ambeed, Inc.
AMBH9614E017
DTT
description
crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
description
-
description
-
description
suitable for electrophoresis, ≥99%
assay
97% (Ellman′s reagent)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pH
5.1 (20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
powder
mp
41-44 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
引火点 (F)
230.0 °F
引火点(°C)
110 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)