表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 g | 在庫from市川市大町368 | ¥22,400 |
25 g | 在庫from市川市大町368 | ¥46,200 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H7FO2S
CAS番号:
分子量:
174.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
2088311
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160703
¥22,400
在庫詳細
assay
98% (TLC)
form
solid
mol wt
174.2
packaging
pkg of 10 g (10837091001), pkg of 25 g (11359061001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
17-170 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
pKa
7.0
mp
92-94 °C
solubility
>10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
20-25°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
イソプロパノール、エタノール、メタノール、または 1,2-プロパンジオールに >10 mg/ml まで溶解します。水溶液中では不安定です。100%イソプロパノール中では、 +25°Cで最低でも 9 ヶ月安定です。
Application
Biochem/physiol Actions
PMSF(フッ化フェニルメチルスルホニル)は、パルミチルコエンザイム A デアシラーゼ、アリルスルファターゼ A、アセチルコリンエステラーゼ、トリプシン、およびキモトリプシンなどの複数のプロテアーゼや酵素の非特異的な阻害剤として作用します。不可逆的な阻害剤であり、酵素の活性部位に存在するセリン残基の水酸基をスルホニル化します。
キモトリプシン、トリプシン、トロンビンなどのセリンプロテアーゼ、およびシステインプロテアーゼであるパパイン(DTT 処理によって可逆)を阻害します。メタロプロテアーゼ、ほとんどのシステインプロテアーゼ、またはアスパラギン酸プロテアーゼを阻害しません。
Preparation Note
活性剤:PK は完全な活性の発現に、Mg2+ (または Mn2+、CO2+) および K+ (または NH4+、Rb+) を必要とします。
使用濃度:17 ~ 170 μg/mL(0.1 ~ 1 mM)
使用液:PMSF の半減期は短いため、各精製ステップごとに新しい溶液を添加する必要があります。アルカリ性の pH など、特定の条件下では、PMSF の半減期はわずか 35 分の場合があります。タンパク質の沈殿にしばしば使用される高塩濃度(3 M)もまた、PMSF の阻害を逆転させる場合があります。非毒性、水溶性、および耐水性の代替手段としてPefabloc SCを推奨します。
保管条件(使用液):15 ~ 25°C
100%イソプロパノール中の PMSF ストック溶液は、15 ~ 25°Cで最低でも 9 ヶ月安定です。
使用濃度:17 ~ 170 μg/mL(0.1 ~ 1 mM)
使用液:PMSF の半減期は短いため、各精製ステップごとに新しい溶液を添加する必要があります。アルカリ性の pH など、特定の条件下では、PMSF の半減期はわずか 35 分の場合があります。タンパク質の沈殿にしばしば使用される高塩濃度(3 M)もまた、PMSF の阻害を逆転させる場合があります。非毒性、水溶性、および耐水性の代替手段としてPefabloc SCを推奨します。
保管条件(使用液):15 ~ 25°C
100%イソプロパノール中の PMSF ストック溶液は、15 ~ 25°Cで最低でも 9 ヶ月安定です。
イソプロパノール、エタノール、メタノール、または 1,2-プロパノールに、10 mg/mL 以上の濃度で溶解します。水溶液中では不安定です。100%イソプロパノール中では、15 ~ 25°Cで最低でも 9 ヶ月安定です。
Analysis Note
純度;クロマトグラフィー上で均一
Other Notes
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
半減期が短いため、各精製ステップごとに新しい溶液を添加する必要があります。アルカリ性の pH など、特定の条件下では、PMSF の半減期はわずか 35 分の場合があります。タンパク質の沈殿にしばしば使用される高塩濃度(3 M)もまた、PMSF の阻害を逆転させる場合があります。非毒性、水溶性、および耐水性の代替手段としてPefabloc SCを推奨します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Phenylmethylsulfonyl fluoride | description - | description - | description Phenylmethylsulfonyl Fluoride, CAS 329-98-6, is an irreversible inhibitor of serine proteases. It causes sulfonylation of the active-site serine residues. |
| assay 98% (TLC) | assay - | assay - | assay ≥99% (GC) |
| form solid | form - | form - | form crystalline solid |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| solubility >10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility methanol: soluble, isopropanol: soluble |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| mol wt 174.2 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable