スキップする
80452
ピクリン酸
purum, moistened with ≥40% water, ≥98.0% (calc. on dry substance, T)
別名:
2,4,6-トリニトロフェノール, PA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
(O2N)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
229.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
10305
Beilstein/REAXYS Number:
423400
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
solid
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
quality
moistened with ≥40% water
expl. lim.
0.01 %
impurities
≥40% water
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ピクリン酸
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
保管分類
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点 (F)
302.0 °F - closed cup
引火点(°C)
150 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
第5類:自己反応性物質 + ニトロ化合物 + 危険等級II + 第二種自己反応性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
80452-1KG:4548173291451 + 80452-500G:4548173291475 + 80452-250G:4548173291468
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)