この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
441.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ergotamine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C19H23N3O2.C4H4O4/c1-11(10-23)21-19(24)13-6-15-14-4-3-5-16-18(14)12(8-20-16)7-17(15)22(2)9-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-6,8,11,13,17,20,23H,7,9-10H2,1-2H3,(H,21,24);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t11-,13+,17+;/m0./s1
InChI key
YREISLCRUMOYAY-IIPCNOPRSA-N
General description
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Ergometrine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
子宮収縮性があり、子宮筋収縮を刺激します。CNSのセロトニン受容体、ド-パミン受容体の部分アゴニストであり、平滑筋のセロトニン受容体の強力な選択的アンタゴニストです。
子宮収縮性があり、平滑筋のセロトニン受容体の強力な選択的アンタゴニストです。
Packaging
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エルゴノビン マレイン酸塩
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable