スキップする
02065
アデノシン 5′-三リン酸, アガロース4Bに固定化
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
別名:
5′-ATP-アガロース4B
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
Form:
powder (lyophilized)
Storage temp.:
−20°C
form
powder (lyophilized)
Quality Segment
contains
60% lactose as stabilizer
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
storage temp.
−20°C
General description
ゲルをフィルタ-に置いて水またはバッファ-で洗浄し、ラクト-ス(安定剤)を除去してから使用してください。
Application
Adenosine 5′-triphosphate, immobilized on Agarose 4B (5′-ATP-agarose 4B) is intended for use in affinity chromatography. 5′-ATP-agarose 4B has been shown to bind enzymes with affinity to 5′-ATP. 5′-ATP-agarose 4B may be considered for used with enzymes that bind to other ATP-agarose and sepharose affinity media or beads.
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
アフィニティ-クロマトグラフィ-によるcofactor-dependent酵素の精製
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
180262-5G04061832098524
180262-1G04061825762876
02065-25ML04061838219015
02065-1ML04061838612151
02065-5ML04061838219022