この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150312
form
aqueous solution
density
1.03 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| H35803-1G | 04061833793503 |
| H35803-10G | 04061833793480 |