スキップする
28811
塩化カドミウム 溶液
別名:
Cadmium chloride solution, Additive Screening Solution 23/Kit-No 78374
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
特定第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
28811-100ML-F:4548173296791 + 28811-1ML-F:4548173296807
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)