4
Niaproof® 4
~27% in H2O
別名:
7-エチル-2-メチル-4-ウンデシル硫酸 ナトリウム塩, 7-エチル-2-メチル-4-ウンデシル硫酸ナトリウム, Tergitol™ 4
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H29NaO4S
CAS番号:
分子量:
316.43
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
MDL number:
description
anionic
form
liquid
concentration
~27% in H2O
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
以前Union Carbide社により製造されていたTergitolと同等の陰イオン界面活性剤です。
硫酸アルキルナトリウム界面活性剤。
Legal Information
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niaproof® 4
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)