スキップする
69293
スクラロース
≥98.0% (HPLC)
別名:
1,6-ジクロロ-1,6-ジデオキシ-β-D-フルクトフラノシル-4-クロロ-4-デオキシ-α-D-ガラクトピラノシド, E955, トリクロロスクロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 g
在庫あり出荷可能
¥44,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H19Cl3O8
CAS番号:
分子量:
397.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-952-2
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
¥44,300
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 86.0±2.0°, c = 1 in H2O
sweetness
600 × sucrose
color
white to off-white
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
mp
114.5  °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Application
スクラロースは、T1R2/T1R3甘味受容体を活性化し、グルカゴン様ペプチド-1、グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチドおよびインクレチン分泌を調節する甘味料として使用されるノンカロリーの糖です。
Biochem/physiol Actions
人工甘味料です。舌で味を感知することができます。腸内分泌細胞上で甘味受容体T1R2/T1R3を活性化させ、グルカゴン様ペプチド-1およびグルコース依存性インスリン分泌ペプチドの分泌を促します。
Other Notes
お客様の研究に対するメルクの多様な二糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
909841623626Y0001344
スクラロース analytical standard
Supelco
90984
スクラロース
スクラロース United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623626
スクラロース
スクラロース European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001344
スクラロース
description
≥98.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
114.5  °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
mp
-
mp
-
mp
-
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スクラロース
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf