スキップする
78331
FITC-Dextran sulfate sodium salt
average mol wt 40,000
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
在庫from市川市大町368
¥130,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
eCl@ss:
38100201
¥130,000
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
synthetic
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 40,000
composition
sulfur content, 16-20%
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
533797481768059
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 150,000
description
average mol wt 4,000
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
-
mol wt
-
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)