スキップする
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
別名:
buffers
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32039090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Cell Isolation from mammalian cells.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
290085810P3619
核抽出キット
Millipore
2900
核抽出キット
description
-
description
-
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)