コンテンツぞスキップ
Merck
BPS79260
BPS Medium 7
別名:
BPS Medium
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
UNSPSC Code:
41116155
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with select BPS reporter kits.
Application
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
ピクトグラム
Exclamation mark
泚意喚起語
Warning
ハザヌドコヌド
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする