コンテンツぞスキップ
Merck
BPS79259
BPS Medium 1
別名:
BPS Medium
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
UNSPSC Code:
41116155
eCl@ss:
32160703
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
  • 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
  • 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
  • 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
  • 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
  • 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
  • 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
  • 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
  • 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
ピクトグラム
Exclamation mark
泚意喚起語
Warning
ハザヌドコヌド
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする