スキップする
C2012
2-(p-クロロフェニル)エチルアミン
別名:
p-Chlorophenethylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
EC Number:
205-853-4
UNSPSC Code:
41116107
Quality Segment
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
−20°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
222.8 °F - closed cup
引火点(°C)
106 °C - closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)