スキップする
C5366
二ヨウ化クロリソンダミン
≥98% (HPLC), nicotinic acetylcholine receptor antagonist, solid
別名:
4,5,6,7-テトラクロロ-2,3-ジヒドロ-2-メチル-2-[2-(トリメチルアンモニオ)エチル]-2H-イソインドリウム二ヨウ化物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,200
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥113,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H20Cl4I2N2
CAS番号:
分子量:
611.94
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32040203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
¥26,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
二ヨウ化クロリソンダミン, ≥98% (HPLC), white, solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
InChI
1S/C14H20Cl4N2.2HI/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FPNVAOZHQUJJJQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Chlorisondamine diiodide has been used:
  • as a nicotinic receptor antagonist to test its effect on trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS)-induced colitis
  • as an irreversible nicotinic acetylcholine(nAChR) blocker to pre-treat brain samples to test its effect on cytochrome P450 2B (CYP2B) induction
  • as a ganglionic blocker to test its effect on regulating corticosterone levels in rat with chronic stress
Biochem/physiol Actions
Chlorisondamine diiodide mediates ganglionic and central blockade.
不可逆性かつ持続的に作用するニコチン性アセチルコリンレセプタ-のアンタゴニストです。
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
419184637033
description
≥98% (HPLC), white, solid
description
technical grade, 90%
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
90%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C5366-50MG:4548173996219 + C5366-10MG:4548173996202
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)