スキップする
C8261
ケノデオキシコール酸ナトリウム
≥97%
別名:
3α,7α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸, 5β-コラン酸-3α,7α-ジオール, ケノジオール, ケノデオキシコール酸 ナトリウム塩, ケノデスオキシコール酸
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4
CAS番号:
分子量:
414.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
eCl@ss:
38100201
ログイン:価格を確認する
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
anionic
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
mol wt
414.55 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Na].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4.Na.H/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
WANBNZVOEKGHSS-VQNKLXGESA-N
General description
Sodium chenodeoxycholate is a bile salt, which has been shown to accelerate colonic transit and improve bowel function.
Application
Sodium chenodeoxycholate has been used in a study to assess DNA repair response in the bacterium Escherichia coli. It has also been used in a study to investigate the physical and chemical factors influencing germination of Clostridium difficile spores.
Biochem/physiol Actions
胆汁塩
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9377BP926C1050000
description
≥97%
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
mol wt
414.55 g/mol
mol wt
392.57 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
description
anionic
description
anionic
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)