表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | 出荷予測2026年11月24日from市川市大町368 | ¥17,100 |
5 mg | 出荷予測2026年11月24日from市川市大町368 | ¥66,100 |
25 mg | 出荷予測2026年11月24日from市川市大町368 | ¥334,000 |
この商品について
化学式:
C20H30N4NaO16P
CAS番号:
分子量:
636.43
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4224251
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
製品名
シチジン 5′-一リン酸-N-アセチルノイラミン酸 ナトリウム塩, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)(OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(N)=NC3=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N4O16P.Na/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34;/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34);/q;+1/p-1/t8-,9+,10+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,20+;/m0./s1
InChI key
VFRHSOGUONIUOR-CTFMUGKASA-M
General description
シトシン5′-一リン酸N-アセチルノイラミン酸(CMP-Neu5Ac)は、CTPおよびNeu5AcからCMP-Neu5Ac合成酵素により生成される糖ヌクレオチドです。
Application
Biochem/physiol Actions
シチジン-5′-モノホスホ-N-アセチルノイラミン酸(CMP-シアル酸)は、シアリルトランスフェラーゼの基質です。糖鎖の酵素的なシアリル化に使用されます。
Preparation Note
Schauer, R., et al.Hoppe Seyler's Z. Physiol. Chem.,353,883(1972)の手法により酵素的に調製されています。
CMP-NANは酸分解性がきわめて高くなっています。
CMP-NANは酸分解性がきわめて高くなっています。
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable