スキップする
C8679
シカゴスカイブルー6B
powder
別名:
ダイレクトブルー 1, ダイレクトブルー1, ポンタミンスカイブルー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H24N6Na4O16S4
CAS番号:
分子量:
992.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
24410
NACRES:
NA.47
EC Number:
220-026-8
MDL number:
eCl@ss:
32150313
form
powder
composition
Dye content, ~80%
color
blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
InChI key
BPHHNXJPFPEJOF-GPTZEZBUSA-J
Application
Chicago Sky Blue 6B(シカゴスカイブルー6B)は、蛍光および免疫蛍光組織化学におけるバックグラウンド自家蛍光の対比染色法です。また、ラット脳切片における電気生理学的記録用のガラスピペット電極の中身としても使用されています。
Biochem/physiol Actions
シカゴスカイブルー6Bは、グルタミン酸と構造的に関連した大きな有機酸であり、小胞におけるグルタミン酸取り込みの強力かつ効率的な競合阻害剤です。
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C8679-25G:4548173379593
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, I need to know information to Chicago Sky Blue - is available declaration of conformity for this stain? New requirtments regulation of IVDR.
    1 回答
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for In Vitro Diagnostic use. The only documents available for this item are the product Certificate of Analysis, Certificate of Origin, and Safety Data Sheet are routinely available.
      Please see the link below to review additional information regarding product Quality Level Assignments and the associated documentation for each level.
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program