スキップする
CA200
cAMPエンザイムイムノアッセイキット, 直接法
別名:
cAMP detection kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Technique(s):
ELISA: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA
Citations:
44
製品CA200は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
technique(s)
ELISA: suitable
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Non-radioactive, competitive immunoassay for the quantitation of total cAMP in tissue and cell cultures treated with .1M HCL.The kit cAMP uses a cAMP polyclonal antibody to competitively bind the cAMP in the sample or alkaline phosphatase moleule that has cAMP covalently attachd to it.
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate (cAMP) is a second messenger in many physiological processes. It is synthesized from adenosine triphosphate (ATP) in the presence of enzyme adenylate cyclase.
Application
cAMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct has been used to measure cAMP levels in cell culture medium virulent and attenuated macrophages. It has also been used to quantify cAMP synthesis in olfactory epithelium.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate (cAMP) is shown to be involved in the cardiovascular and nervous systems, immune mechanisms, cell growth and differentiation, and general metabolism. Deciphering cAMP modulation in regulatory pathways may help in understanding of the physiology and pathology of many disease states.
Other Notes
Allow reagents to warm at room temperature for 30 minutes prior to opening.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 0.1 M Hydrochloric Acid 1 x 30
  • Acetic Anhydride 1 x 1
  • cAMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
  • cAMP EIA Antibody Rabbit Anti-cAMP 1 x 5
  • 5 Cycle Logit-Log Paper 1 x 1
  • Cyclic AMP Standard 1 x 0.5
  • Direct cAMP Assay Layout Sheet 1 x 1
すべて表示 (14)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
注意喚起語
Danger
標的臓器
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
引火点 (F)
120.2 °F
引火点(°C)
49 °C
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)