If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥157,000 |
この商品について
usage
sufficient for 100 multiwell tests
Quality Segment
absorbance ratio
405 nm (Absorbance)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CHIA(27159), CHIT1(1118)
General description
Application
このキットには、真菌および細菌増殖培地、マクロファージライセートおよび精製酵素調製物中のキチナーゼ活性を効率的に検出するために必要なすべての試薬が含まれています。さらに、このキットには、さまざまな種類のキチン分解活性の検出に使用できる次の3通りの基質が含まれています。
- 4-ニトロフェニルN,N′-ジアセチル-β-D-キトビオシド。エキソキチナーゼ活性(キトビオシダーゼ活性)に適した基質。
- 4-ニトロフェニルN-アセチル-β-D-グルコサミニド。エキソキチナーゼ活性(β-N-アセチルグルコサミニダーゼ活性)の検出に適した基質。
Biochem/physiol Actions
また、キチン分解酵素は、キチン基質に対する酵素作用に基づいても分類されます。エンドキチナーゼは、キチン鎖の内部点でのランダムな切断を触媒する酵素として定義されています。エキソキチナーゼは、キチンの非還元末端からアセチルキトビオースまたはN-アセチルグルコサミンを順次切り出していくのを触媒し、それぞれキトビオシダーゼ、β-N-アセチルグルコサミニダーゼと呼ばれます。
キチナーゼは、さまざまな生物でさまざまな機能を果たします。細菌では、主に栄養プロセスに関与しています。酵母やさまざまな真菌では、形態形成に関与しています。動物や植物では、キチナーゼは主に病原体の攻撃に対する防御で役割を果たします。
Analysis Note
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 multiwell tests | description sufficient for 200 multiwell tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests |
| Gene Information human ... CHIA(27159), CHIT1(1118) | Gene Information human ... CHIT1(1118) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| usage sufficient for 100 multiwell tests | usage sufficient for 200 multiwell tests | usage sufficient for 100 colorimetric tests | usage - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| absorbance ratio 405 nm (Absorbance) | absorbance ratio - | absorbance ratio - | absorbance ratio - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標的臓器
Liver,Kidney
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
役に立ちましたか?
-
-
Hello, I purchasee chitinase assay kit CS0980 last month. Can I use the kiy to analyse chitinase in hepatopancreas of lobsters? I dont find the procedure in the kit to prepare and measure chitinase from tissue samples
1 回答-
As noted in its Technical Bulletin, the kit has been tested on Trichoderma viride, Streptomyces griseus and human macrophages. No protocol is available for the use of the kit to determine Chitinase activity in hepatopancreas of lobsters.
役に立ちましたか?
-
-
We are looking for established CHIT1enzyme activity assays for analysis of clinical samples (human serum or plasma).Does this kit apply to that?
1 回答-
Yes, this kit is suitable for analyzing human serum and plasma. Please note that this product is for R&D use only, not for drug, household, or other uses.
役に立ちましたか?
-
-
What is the stability of the Product CS0980, Chitinase Assay Kit, substrate solution (s)?
1 回答-
The substrate solution(s) should be stored on ice during the experiment. For storage up to one month, freeze at -20°C or below.
役に立ちましたか?
-
-
How do you make the substrate in Product CS0980, Chitinase Assay Kit, go into solution?
1 回答-
The substrates do not dissolve easily in the buffer. It may take ~1 hour of shaking to completely dissolve the substrates. Use of a larger container (15 mL) may aid dissolution.
役に立ちましたか?
-
-
What is the recommended substrate concentration for Product CS0980, Chitinase Assay Kit?
1 回答-
A 1mg/mL substrate solution is recommended. If required, the 4-Nitrophenyl-beta-D-N,N',N''-triacetylchitotriose and the 4-Nitrophenyl N,N'-diacetyl-beta-D-chitobioside can be used at lower concentrations in the reaction (0.5 or 0.2mg/mL respectively).
役に立ちましたか?
-
-
How many reactions will each substrate in Product CS0980, Chitinase Assay Kit, provide?
1 回答-
If used at a concentration of 1mg/mL: * 4-Nitrophenyl N-acetyl-b-D-glucosaminide (Product No. N9376) -100 reactions; * 4-Nitrophenyl N,N’-diacetyl-b-D-chitobioside (Product No. N6133) -50 reactions; * 4-Nitrophenyl-b-D-N,N',N''-triacetylchitotriose (Product No. N8638) -10 reactions.
役に立ちましたか?
-
-
What has Product CS0980, Chitinase Assay Kit, been tested on?
1 回答-
This kit has been tested on Trichoderma viride, Streptomyces griseus and human macrophages.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.