この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H26O7
CAS番号:
分子量:
366.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-873-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354986
eCl@ss:
32150313
biological source
Fusarium sambucinum
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges