スキップする
D6413
Diloxanide furoate
別名:
2,2-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide 2-furoic acid ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H11Cl2NO4
CAS番号:
分子量:
328.15
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-108-1
MDL number:
antibiotic activity spectrum
parasites
SMILES string
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)