スキップする
E4643
ヘパリン結合性EGF様増殖因子 ヒト
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
hHB-EGF, HB-EGF, ヘパリン結合性上皮増殖因子様増殖因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥87,400
250 μg
カートの在庫状況を確認する
¥155,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Assay:
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
9.5 kDa
¥87,400
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ヘパリン結合性EGF様増殖因子 ヒト, HB-EGF, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
form
lyophilized powder
potency
≤3 ng/mL
quality
endotoxin tested
mol wt
9.5 kDa
packaging
pkg of 50 and 250 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Heparin‑Binding Epidermal Growth Factor‑Like Growth Factor (HB‑EGF) is a recombinant human member of the epidermal growth factor (EGF) family, expressed in baculovirus‑infected Sf21 insect cells and supplied as a lyophilized powder. HB‑EGF is produced with high purity (≥97%) and is suitable for use in mammalian cell culture and in vitro research applications.
Application
Recombinant human HB‑EGF is commonly used in cell‑based research applications, including: •Mammalian cell culture studies
•Growth and signaling studies in EGF‑responsive cell lines
•Cellular proliferation and migration assays in in vitro model systems
Biochem/physiol Actions
ヘパリン結合上皮細胞増殖因子(HB-EGF)は、BTCと同様に、ヘパリン結合EGFファミリ-に属します。天然の可溶型HB-EGFは、不均一な切断により多型を示す19 kDaの糖タンパク質です。可溶型HB-EGFは、線維芽細胞、ケラチノサイト、平滑筋細胞に対してはマイトジェンや走化性物質として作用しますが、毛細血管内皮細胞に対してはそのような作用を示しません。HB-EGFの産生は、単球、マクロファ-ジ、血管平滑筋、大動脈平滑筋で認められます。HB-EGFは、アテロ-ム性動脈硬化の病因に関与していると考えられています。また、Jun誘発性の癌化のエフェクタ-とも考えられています。HB-EGFは、EGFRと高度の親和性で、ErbBと中等度の親和性で結合します。
Physical form
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みPBS, 2.5 mg BSA含有)
Analysis Note
生物活性は、EGF反応性BALB/3T3細胞における3H-チミジン取り込み反応を指標として測定しました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E5160PF078SAB5701006
description
HB-EGF, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
EGF
description
-
description
-
biological source
human
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
liquid
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
cart
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)