スキップする
EMNC013301
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
targeting mouse Fign
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
20 μg
カートの在庫状況を確認する
¥40,700
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥73,300
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
¥40,700
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCGCCCATCTCTGAGAAACATGTTAGCATTCCCAAGTATTTTACACTGGCAATCAGACTACTTAAGACAAACAAATAGAAACATGTGTTACATTCTTTTGACTGACACCCTCACTTCCTAAGTTTAAGAGAAACATAGTACTTAATGATTGCTGACTGCAGTCTTTGGTGGTTTTAAATGCCTTCCTTTTAGTTCTGTGACTCCTGATATCAGTGAATGGAAACACCACCATTGCACAGGCCTGCACAACACCAAAATAAAATAAACCAAAACCAAAACCAAAACAAAACAAAAAAACAAAATTAAAAATGGCACTTCCCAAAGGAATTAACACACATGGAGTCATGGTGCTTCGAAGTTCCCTATATGAAAACATTTTTTTTTGTTTCCTATTTCCCTTTGTAACATGTATTTGTTCCTTAAAGTACTGTACAACCAATGGCACATTGAA
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... FIGN(60344)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EHU009041
description
targeting mouse Fign
description
targeting human FIGN
esiRNA cDNA target sequence
CTCGCCCATCTCTGAGAAACATGTTAGCATTCCCAAGTATTTTACACTGGCAATCAGACTACTTAAGACAAACAAATAGAAACATGTGTTACATTCTTTTGACTGACACCCTCACTTCCTAAGTTTAAGAGAAACATAGTACTTAATGATTGCTGACTGCAGTCTTTGGTGGTTTTAAATGCCTTCCTTTTAGTTCTGTGACTCCTGATATCAGTGAATGGAAACACCACCATTGCACAGGCCTGCACAACACCAAAATAAAATAAACCAAAACCAAAACCAAAACAAAACAAAAAAACAAAATTAAAAATGGCACTTCCCAAAGGAATTAACACACATGGAGTCATGGTGCTTCGAAGTTCCCTATATGAAAACATTTTTTTTTGTTTCCTATTTCCCTTTGTAACATGTATTTGTTCCTTAAAGTACTGTACAACCAATGGCACATTGAA
esiRNA cDNA target sequence
CGGCTCTGACAAACAGTTCAGCAAGTTCTCTCAAAAGGAAAGCTTTCTACATGGCAGGGCAAGGAGATATGGACTCCAGTTATGGAAATTACAGCTATGGCCAACAGAGATCTACACAGAGTCCTATGTACAGAATGCCCGACAACAGCATTTCAAACACAAATCGGGGGAATGGCTTTGACAGAAGTGCTGAAACATCATCCTTAGCATTTAAGCCAACGAAGCAGCTAATGTCCTCTGAACAGCAAAGGAAATTCAGCAGCCAGTCCAGTAGGGCTCTGACCCCTCCTTCCTACAGTACTGCTAAAAATTCATTGGGATCAAGATCCAGTGAATCCTTTGGGAAGTACACATCGCCAGTAATGAGTGAGCATGGGGACGAGCACAGGCAGCTCCTCTCTCACCCAATGCAAGGCCCTGGACTCCGTGCAGCTACCTCATCCAACCACTCTGTGGACGAGCAACTGAAGAATACTGACACGCACCTCATCGACCTGGTAACCAATGAGATTATCACCCAAGGACCTCCAG
Gene Information
mouse ... FIGN(60344)
Gene Information
human ... FIGN(55137)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_021716.4
NCBI accession no.
NM_018086
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
EMNC013301-20UG04061828819973
EMNC013301-50UG04061828799473