スキップする
EMU080591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp101
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
20 μg
カートの在庫状況を確認する
¥40,700
50 μg
カートの在庫状況を確認する
¥73,300
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
¥40,700
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTGAATGTGAACGTGGTTGTCAATGTGAACAAACCCAGGCACAGAGTCCGGAGTATATTGTTAATGAGGACATGCCTCCTGCAGCAACAGGATGTGGAAGCAGTTTGTATGTGAGAAACGTCATTGGTAATTCACCCTGGGATGTACACCTCAGTGGTCAAACTCAAGAGAAACCATTTGAGTGTAAGGAACCTGTGGAGAAGGCTTTTAAACCTGAGGAATGCTGGGAAGATATGGGTCATTCTAAGGCATTTCAGGTTCATGGAAGTTCTCGAGAGAAATCCTATGAAAATCAGCAATGTGATGCAGCTCATAGAAACCTCCATTGTGATCCGCATCATGAGAGAACGCATGATGGAAATAAAAACAATGAGAATACCTTTATGAAGTGTACATCTGACCAGATCGATGAAAAACTCCACAGTGAAGTAAAGCCATTTGTGTGTAAGCAGTGTGGAGAAGCCTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)