スキップする
G4635
Gitoxigenin
別名:
16β-Hydroxydigitoxigenin, 3β,14,16β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,14,16β-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H34O5
CAS番号:
分子量:
390.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-886-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96483
eCl@ss:
32039090
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@H]([C@@H](O)C[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
Biochem/physiol Actions
Structure-activity relationships for 16β-substituted digitoxigenins as inhibitors of Na+/K+ ATPases.
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)