スキップする
GE17-5432-01
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-01, pack of 25 mL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
13111000
eCl@ss:
32039090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
ligand
butyl
packaging
pack of 25 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-01
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
注意喚起語
Warning
ハザードコード
保管分類
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)