表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥59,400 |
500 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥133,000 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥224,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93355
eCl@ss:
32035490
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to yellow cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
DLRVVLDZNNYCBX-RTPHMHGBSA-N
Application
- グルコバイオースの包括的レビュー:クリティカルレビューでは、イソマルトースなどの機能性グルコバイオースの特性、生産、および多様な用途について論じ、血糖指数研究におけるその役割と糖尿病ケアにおける砂糖代替物としての潜在的可能性を強調しています(Zhang et al., 2023)。
1 of 1
当該品目 | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
| color white to yellow cast | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under イソマルトース
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable