スキップする
ML0010
TCA Cycle Metabolite Library(TCA回路代謝ライプラリ)
別名:
Kreb’s Cycle Metabolite Library(クレブス回路代謝ライブラリー)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥146,000
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32160702
¥146,000
出荷予測2026年11月09日詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Application
  • マルチプラットフォーム質量分析法に基づくメタボロミクスアプローチを用いた、新型コロナウイルス感染症の持続感染患者におけるミトコンドリア機能障害の証拠の強化:この研究では、長引くコロナウイルス感染患者におけるミトコンドリア機能障害を理解するために高度なメタボロミクスアプローチが利用されており、詳細な生物学的分析のための TCA 回路代謝物ライブラリの応用が強調されています(Martinez et al., 2024)。
  • OGDH と Bcl-xL の損失は、神経膠芽細胞腫における合成致死を引き起こす:この研究では、特に TCA 回路に焦点を当て、代謝経路における重要な相互作用を調査し、神経膠芽細胞腫′の細胞代謝に影響を与え、潜在的な治療標的を同定しています(Nguyen et al., 2024)。
  • 冠動脈性心臓疾患者の代謝産物間の相互作用と生物学的経路:TCA 回路代謝物などの代謝物解析が、冠動脈性心臓疾患における複合的な生化学的経路をどのように明らかにできるかを示し、潜在的な介入への洞察を提供しています(Chu et al., 2024)。
  • 抗炎症性寄生虫薬 ES-62 の低分子アナログに曝露したマクロファージにおけるクレアチンの代謝産物の減少:TCA 回路代謝産物の変化がマクロファージ生化学に及ぼす影響を調査し、治療研究の基礎を提供しています(Alanazi et al., 2024)。
  • LC-MS/MS を使用したマウスの臓器における重水素代謝の in vivo 追跡:この研究では、臨床代謝研究において重要な役割を果たす可能性がある、TCA 回路の主要中間体などの代謝経路を in vivo で追跡するために、最先端の分析技術が応用されています(Kasarla et al., 2024)。
Preparation Note
すべてのコンポーネントは、50 mg/mL以上の濃度で直接水に溶解可能です。
Other Notes
TCA回路代謝産物の標準品が、それぞれ10 mgずつ個包装で入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ML0014ML0012ML0015
description
-
description
-
description
-
description
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
metabolomics
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf