Yes, it can be used on formalin-fixed tissue, but one would need to amplify the gene of interest before bisulfite treatment
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥113,000 |
この商品について
General description
Application
Features and Benefits
- 50ピコグラムのDNAまたは20細胞のみが必要です
- 手順の所要時間は2時間未満です
- 99%超の変換率
- 非常に低い分解
- 便利なワンステッププロトコルのオプション
- 一貫性のある再現可能な亜硫酸水素塩修飾
- ゲノム、エンドヌクレアーゼ消化およびFFPE DNAとともに使用可能
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description For bisulfite DNA conversion & purification | description Complete ChIP reaction in 6 hours in flexible strip well format | description Kit designed to optimize sonication parameters for ChIP experiments | description High-capacity Protein A magnetic beads for successful RNA Immunoprecipitation,suitable for use with mRNA and microRNA |
| usage sufficient for 50 reactions | usage - | usage - | usage - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
注意喚起語
Danger
supp_hazards
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
-
Can Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit, be used on formalin-fixed tissue ?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Can I use Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit with DNA templates that contain high GC content or secondary structures?
1 回答-
Yes, but it will be necessary to increase the bisulfite reaction time to 150 to 180 min.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
What is the minimum amount of DNA that can be used with Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
1 回答-
DNA amounts ranging from 0.1 ng to 1 mg have been used successfully. For optimal modification, the DNA quantity should be in the range of 50-200 ng.
役に立ちましたか?
-
-
Can you store the DNA modified using Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
1 回答-
The modified DNA generated with this kit can be stored for 2 months at -20 °C, 6 months at -80 °C.
役に立ちましたか?
-
-
How many reactions can be run with Product MOD50, Imprint® DNA Modification Kit?
1 回答-
This kit can be used for 50 reactions.