スキップする
MSRT2
SigmaProt Intact Protein LC-MS Standard(SigmaProt未変性タンパク質LC-MSスタンダード)
Proteomics Retention Time Standard
別名:
SigmaProtein 標準品, 未変性タンパク質 LC-MS スタンダード
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥35,000
5 x 1 vials
カートの在庫状況を確認する
¥125,000
この商品について
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.24
¥35,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
ready-to-use solution
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
storage temp.
−20°C
Application
このRP-LC-MSタンパク質スタンダードは、LC-MSシステムの適合性とインタクトなタンパク質質量の測定を検査するためのLC-MSプラットフォームスタンダードです。MSRT2に含まれるタンパク質は、複雑なプロテオミクスサンプルの溶出プロファイルを代表するように選択されています。これらのタンパク質は、UVとエレクトロスプレーでの応答に基づいて選択されており、いずれの検出モードでも簡単に確認することができます。MSRT2は、再構成後、すぐに注入可能なスタンダード(標準物質)です。MSRT2は、トップダウンプロテオミクスなどの研究において用いることができます。
Other Notes
MSRT2には以下の9つのタンパク質が含まれています:
  • リボヌクレアーゼB
  • インスリン
  • リゾチーム
  • トランスフェリン
  • ウシ血清アルブミン(BSA)
  • トリプシンインヒビター
  • β-ラクトグロブリンA
  • 炭酸脱水酵素
  • 乳酸デヒドロゲナーゼ
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7749HPA001550SAB5701682
description
Proteomics Retention Time Standard
description
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥5,000 units/mg protein, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
-
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000, immunohistochemistry: 1:50-1:200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
ready-to-use solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. There is no information about the proteins' concentration, could you please add it?
    1 回答
    1. Each vial contains 100 ug each of the 9 constituent proteins, in lyophilized form. The recommended solvent is 0.1% trifluoroacetic acid (TFA) in water. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/524/msrt2bul.pdf