product line
MISSION®
form
solid
mature sequence
GGUUCGUACGUACACUGUUCA
Sanger mature/minor accession no.
Sanger microRNA accession no.
storage temp.
−20°C
General description
個々の合成microRNA阻害剤は、原口らと東京大学の伊庭英夫博士による共同研究に基づく、独自のアルゴリズムを使用して設計されました。†このアルゴリズムは、tough decoy(TuD)デザインを利用します。miRNAは、翻訳抑制、mRNA切断、および脱アデニル化を含めた様々な方法において遺伝子発現を抑制することが知られています。
MISSION合成miRNA阻害剤は、特異的な成熟miRNAを阻害するように設計された、小さな二重鎖RNA分子です。miRNA阻害剤は、miRBaseによる成熟miRNA配列情報を使用して設計された、各鎖にmiRNA結合部位を持った2'-O-メチル化RNA二本鎖です。最適なmiRNA阻害剤は、阻害剤の堅牢な二次構造によるトランスフェクションの後に提供されます。
MISSION合成miRNA阻害剤は、特異的な成熟miRNAを阻害するように設計された、小さな二重鎖RNA分子です。miRNA阻害剤は、miRBaseによる成熟miRNA配列情報を使用して設計された、各鎖にmiRNA結合部位を持った2'-O-メチル化RNA二本鎖です。最適なmiRNA阻害剤は、阻害剤の堅牢な二次構造によるトランスフェクションの後に提供されます。
- 極めて低用量で、阻害効果が長く続きます
- 細胞ヌクレアーゼに対する優れた耐性
- 様々な種に利用できるカスタム合成
Other Notes
miRBase V19に基づく
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
標的臓器
Respiratory Tract
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)