この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO3
CAS番号:
分子量:
417.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
>98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
Biochem/physiol Actions
N-Oleoyldopamine is an endogenous vanilloid; weak CB1 receptor ligand.
Disclaimer
Desiccate
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves