スキップする
O7385
4-Oxatetradecanoic acid
≥90% (GC)
別名:
3-(Decyloxy)propanoic acid
で組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H26O3
CAS番号:
分子量:
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)