ProteoPrep Blue Albumin Depletion Kit is designed to specifically remove albumin and IgG from 25 samples of human serum, with each sample ranging from 25 μL to 100 μL.
Application
Biochem/physiol Actions
ProteoPrepブルーアルブミン枯渇キットは、二次元電気泳動(2DE)の調製において、ヒト血清の25サンプル(25μL~100μL)からアルブミンとIgGを特異的に除去するようにデザインされています。このキットによって生成されたアルブミン枯渇血清サンプルは、塩ベースの緩衝液ではなく尿素中にあり、ほとんど希釈されていないため、2DEを実行する前にサンプルを沈殿させる必要がありません。
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
-
ProteoPrep Blue Albumin Depletion Kitは1Kitで何個の検体を処理できますか? How many samples can the ProteoPrep Blue Albumin Depletion Kit process?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Can I use this for Mouse samples?
1 回答-
This product was not tested for mouse samples. It is not known to work as effectively with other samples, although some binding may occur.