スキップする
SML1663
Butoconazole nitrate
≥90% (HPLC)
別名:
1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)sulfanylbutyl]imidazole,nitric acid, Exelgyn, Femstat One, Gynazole-1, Gynomyk, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H17Cl3N2S · HNO3
CAS番号:
分子量:
474.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
InChI key
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Butoconazole is an imidazole derivative with in vitro antifungal activity against Candida spp. In addition, Butoconazole is clinically effective against vaginal infections. The exact mechanism for its activity is unknown. However, Butoconazole was found to interfere with the biosynthesis of lipid and ergosterol.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1082300I0380000
Butoconazole nitrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1082300
Butoconazole nitrate
vibrant-m
I0380000
Isoconazole nitrate
description
≥90% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butoconazole nitrate
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)