サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥65,200 |
この商品について
Quality Segment
usage
sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Components for cDNA synthesis with enhanced AMV reverse transcriptase | description Flexible kit for one-step or two-step RT-PCR | description For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs | description Thermostable Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis |
| technique(s) cDNA synthesis: suitable, RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| color colorless | color colorless | color colorless | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
ED ENV 1
WGK
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
![Enhanced Avian逆転写酵素 [eAMV™RT] For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/496/245/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42/640/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42.jpg)