スキップする
T0807
3-(N,N-ジメチルミリスチルアンモニオ)プロパンスルホン酸
≥99% (TLC), BioXtra
別名:
3-(N,N-ジメチルテトラデシルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(ミリスチルジメチルアンモニオ)プロパンスルホン酸, N-テトラデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホナート, SB3-14, ミリスチルスルホベタイン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥107,000
この商品について
化学式:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS番号:
分子量:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
¥107,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate is a zwitterionic surfactant used in various electrostatic ion chromatography techniques.
両イオン性洗剤。
Application
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate has been used in a study to assess a method for quantifying perchlorate in biological samples using CE and capacitively coupled contactless conductivity detection. It has also been used in a study to investigate an approach for establishing adsorbents for elimination of water-soluble organic dyes.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T776340772693017
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
≥99% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
100 - 400 μM
cation traces
Zn: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Al: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
>230.0 °F
引火点(°C)
> 110 °C
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)