この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H17N3O8
CAS番号:
分子量:
319.27
EC Number:
224-458-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
49176
MDL number:
eCl@ss:
32039090
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
dilute citrate or acetate buffer: 1 mg/mL (dissolve at pH 4-5. Aqueous solutions, pH 4-5, are stable if stored frozen.), strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC3(O)OC(C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]1O)[C@@H]3O)[C@@]2(O)CO
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
InChI key
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
Gene Information
rat ... Scnn1g(24768)
Application
Biochem/physiol Actions
Na+チャネルの選択的かつ可逆的なブロッカ-であり、興奮性膜の活動電位の伝播を遮断します。興奮性膜のナトリウムチャネルの特定や、生理的正常状態および疾患におけるナトリウムチャネルの役割の研究に用いられます。
Na+チャネルの選択的かつ可逆的なブロッカ-です。
Preparation Note
Tetrodotoxin is soluble in dilute citrate or acetate buffer at 1 mg/ml (pH 4-5). Aqueous solutions are stable at pH 4-5 if stored frozen. However, tetrodotoxin is unstable in strong acid or alkaline solutions and is destroyed by boiling at pH2.
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
保管分類
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges