スキップする
TRUE2
TrueGel3D Hydrogel Kits
FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥14,700
この商品について
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040503
Storage temp.:
−70°C
Shipped in:
dry ice
¥14,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
application(s)
3D cell culture
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
The gel is formed by stable thioether bonds between maleimide groups of dextran (FAST-DEXTRAN) and thiol groups on PEG non cell-degradable crosslinker. Maleimide-functionalized dextran is specifically used to decrease the time for gel formation. The dextran polymer does not have cell attachment sites, but it can be customized to conjugate RGD peptide using TrueGel3D RGD (TRUERGD-1UM) prior to the crosslinking step.
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Application
TRUE2-1KT is used to grow cells that don′t attach to hydrogel for survival but rather use their secreted extracellular matrix. It is used to immobilize cells or specimens for imaging and for bioprinting.
Features and Benefits
  • Fast gelling (takes few seconds to minutes after addition of crosslinker)
  • Allow cell recovery and post-culture analyses
  • Flexibility in modulating gel stiffness
  • Cells do not attach to hydrogel (if not customized with TrueGel3D RGD peptide)
  • Does not allow cell migration
Other Notes
TRUE2-1KT contains lyophilized FAST-DEXTRAN (polymer) and PEG non cell-degradable crosslinker with reconstitution buffer, TrueGel3D thioglycerol, and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of PEG non cell-degradable crosslinker to air.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TRUE5TRUE6TRUE3
description
FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
description
FAST-PVA, PEG non cell-degradable crosslinker
description
SLO-DEXTRAN, allow cell recovery, PEG non cell-degradable crosslinker
description
FAST-DEXTRAN, allow cell recovery, CD cell-degradable crosslinker
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Hydrogel Kits
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)